Documenti fondamentali
698245
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldichlorophosphine
95%
Sinonimo/i:
Cyclohexylphosphonous dichloride, Cyclohexylphosphorus dichloride, Dichlorocyclohexylphosphin
Scegli un formato
1 G
74,90 €
74,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
74,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11Cl2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
74,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.528
Densità
1.204 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
ClP(Cl)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl2P/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
MJEQIIGWDHUZJW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
153.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
67.2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)