649066
Chlorodicyclopentylphosphine
97%
Sinonimo/i:
Dicyclopentylchlorophosphine, Dicyclopentylphosphine chloride
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Densità
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
ClP(C1CCCC1)C2CCCC2
InChI
1S/C10H18ClP/c11-12(9-5-1-2-6-9)10-7-3-4-8-10/h9-10H,1-8H2
QTYRJBRBODDGCQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Cp,Cp-MannOP, a chiral diphosphinite ligand by reacting with mannitol.[Cp=cyclopentyl; Mann=mannitol][1]
- (S)-Cp,Cp-oxoProNOP, a bis(dicycloalkylphosphino) amidophosphine-phosphinite ligand by reacting with (S)-5-(hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone[2]
- LcPeNiCl, a precursor for preparing LcPeNiH, which is an efficient catalyst for the reduction of CO2[cPe=cyclopentyl][3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?