381020
tert-Butyldichlorophosphine
98%
Sinonimo/i:
tert-Butylphosphine dichloride, tert-Butylphosphonous dichloride
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Punto di fusione
44-49 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl2P/c1-4(2,3)7(5)6/h1-3H3
NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Dihydrobenzooxaphosphole core.[1]
- tert-Butyl functionalized 1,3-C6H4(CH2PR2)2 (PCP) pincer ligands.[2]
- Chloro-phosphinite reagent by reacting with sodium ethoxide.[3]
- 2-(tert-Butylhydrophosphoryl)-1-phenyl-1H-imidazole derivatives.[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?