391638
Dimethylphosphoramidous dichloride
97%
Sinonimo/i:
(Dichlorophosphanyl)dimethylamine, (Dimethylamino)dichlorophosphine, Dichloro(dimethylamido)phosphorus, Dichloro(dimethylamino)phosphine, Dichloro-N,N-dimethylaminophosphine, N,N-Dimethylphosphoramidous dichloride
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. ebollizione
150 °C (lit.)
Densità
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2NP/c1-5(2)6(3)4/h1-2H3
XPWWDZRSNFSLRQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?