674389
Phenylphosphine
ca. 10% weight in hexanes
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.79 (vs air)
Tensione di vapore
760 mmHg ( 160 °C)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.578 (lit.)
P. eboll.
160 °C (lit.)
Densità
0.6912 g/mL at 25 °C
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Pc1ccccc1
InChI
1S/C6H7P/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
RPGWZZNNEUHDAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C - closed cup