Documenti fondamentali
691836
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-hydroxypyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
166-170 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Oc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-4-1-5(8)3-7-2-4/h1-3,8H
VNYBIBSZZDAEOK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)