159220
Dietilpirocarbonato
96% (NT)
Sinonimo/i:
Anidride dell’acido etossiformico, DEP, DEPC, Dietil dicarbonato, Dietile ossidiformato
Saggio
96% (NT)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. eboll.
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- nuclease inhibitor for the extraction of undegraded nucleic acids from etiolated and green plant tissues
- an antimicrobial additive
- ribonuclease inhibitor
- histidine residue modifier
- reagent for conversion of imines to carbamates
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.