Documenti
247014
Sigma-Aldrich
Boron trichloride methyl sulfide complex
99%
Sinonimo/i:
Dimethyl sulfide-trichloroborane, Trichloroborane-methyl sulfide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2S · BCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Punto di fusione
88-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSC.ClB(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6BCl3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
YNDYUDLLOGOQNW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Boron trichloride in convenient solid form.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges