703567
Isopropylmagnesium bromide solution
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinonimo/i:
1-Methylethylmagnesium bromide, 2-Propylmagnesium bromide, iso-Propylmagnesium bromide, Bromoisopropylmagnesium
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
2.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
40 % (w/w)
Densità
1.112 g/mL at 25 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CC(C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
UCJIVFREPMUZDC-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-13.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-25 °C