Documenti fondamentali
752134
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmagnesium chloride solution
1.3 M in THF/toluene (1:1)
Scegli un formato
100 ML
67,00 €
67,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
67,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11ClMg
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.91
Beilstein:
3535440
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
67,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solution
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.3 M in THF/toluene (1:1)
Densità
0.938 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[Mg]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)