Documenti fondamentali
774677
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmagnesium chloride solution
greener alternative
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinonimo/i:
Chlorocyclohexylmagnesium
Scegli un formato
4 X 25 ML
73,00 €
100 ML
76,90 €
800 ML
330,00 €
73,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 X 25 ML
73,00 €
100 ML
76,90 €
800 ML
330,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11ClMg
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.91
Beilstein:
3535440
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
73,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solution
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Densità
0.915 g/mL at 25 °C
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[Mg]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product, 1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran aligns with Safer Solvents and Auxiliaries, Use of Renewable Feedstocks and Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention. Click here for more information.
Applicazioni
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Nucleophilic reagent is commonly used in substitution and addition reactions.
Confezionamento
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.