Documenti fondamentali
302759
Sigma-Aldrich
Benzylmagnesium chloride solution
1.0 M in diethyl ether
Sinonimo/i:
(Phenylmethyl)magnesium chloride, Benzylchloromagnesium, Chloro(phenylmethyl)magnesium
Scegli un formato
100 ML
82,80 €
800 ML
351,00 €
82,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
82,80 €
800 ML
351,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.89
Beilstein:
878506
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
82,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in diethyl ether
Densità
0.794 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Cl[Mg]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Benzylmagnesium chloride is a versatile Grignard reagent frequently used in organic synthesis. It can be used as a reagent in the addition reaction with carbonyl compounds, nitriles, epoxides, and alkyl halides to synthesize various alcohols, amines, and ketones. Additionally, it is also used in reductions, cross-coupling, allylation and alkylation reactions.
Applicazioni
Benzylmagnesium chloride solution (1.0 M in diethyl ether) is used as a reagent to provide the benzyl group required for the synthesis of the desired sulfonic acid-functionalized alkoxysilane. It is also used in the anionic polymerization of styrene to form styrenyl magnesium chloride, which is further used as an initiator in the synthesis of polyolefin-block-polystyrene block copolymers.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)