Documenti fondamentali
680710
Sigma-Aldrich
Rhodium on carbon
Evonik NOBLYST® P3053 5% Rh
Scegli un formato
5 G
406,00 €
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
406,00 €
About This Item
Formula condensata:
Rh
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading (dry basis)
Peso
Unit excludes wt. of H2O
Matrice
carbon, wet support
Stringa SMILE
[Rh]
InChI
1S/Rh
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Note legali
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Articoli
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.