D76609
Dicyandiamide
99%
Sinonimo/i:
DCD, Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
208-211 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)