Catalizzatori a base di rodio
I catalizzatori a base di rodio si sono dimostrati particolarmente adatti per l’attivazione dei legami carbonio-idrogeno (C-H), uno strumento considerato sempre più stimolante e prezioso in catalisi. La catalisi con rodio è un approccio che sta guadagnando un crescente apprezzamento nell’ambito dell’accoppiamento incrociato deidrogenativo perché permette di formare legami C-C in maniera elegante. Benché in molti casi il palladio sia ormai il metallo d’elezione per queste reazioni, anche i catalizzatori a base di rodio si sono rivelati adeguati a promuoverle. Con i catalizzatori al rodio, reazioni importanti come gli accoppiamenti arile-arile, arile-alchene e alchene-alchene diventano accessibili come vie per la sintesi di strutture organiche di grande interesse.