Documenti fondamentali
84031
Sigma-Aldrich
Ruthenium
5% Ru basis on activated charcoal
Scegli un formato
1 G
65,60 €
65,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
65,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Ruthenium 5% on activated charcoal, 5% Ru basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Concentrazione
5% Ru
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4