Documenti fondamentali
679690
Sigma-Aldrich
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Scegli un formato
1 G
49,14 €
49,14 €
Prezzo di listino70,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
49,14 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4FNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
49,14 €
Prezzo di listino70,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
nitrile
Livello qualitativo
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-7-3-5(8(11)12)1-2-6(7)4-10/h1-3H,(H,11,12)
ZWKNDLMYSLLMRF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)