N12821
4-Nitrobenzyl alcohol
99%
Sinonimo/i:
(4-Nitrophenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzene, 4-(Hydroxymethyl)nitrobenzene, 4-Nitrobenzenemethanol, p-(Hydroxymethyl)nitrobenzene, p-Nitrobenzyl alcohol, p-Nitrophenylmethanol
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
185 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
92-94 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2
JKTYGPATCNUWKN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?