Documenti fondamentali
703931
Sigma-Aldrich
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
97%
Scegli un formato
5 G
35,49 €
35,49 €
Prezzo di listino50,70 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
35,49 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4FNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
35,49 €
Prezzo di listino50,70 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
215-219 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
KEJMSTJTAWACNI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)