130176
4-Nitrobenzaldehyde
98% (GC)
Sinonimo/i:
p-Nitrobenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98% (GC)
Punto di fusione
103-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves