Documenti fondamentali
678600
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzothiazole
95%
Scegli un formato
1 G
57,70 €
57,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
57,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4BrNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
57,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Punto di fusione
39-43 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
DRLMMVPCYXFPEP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)