Documenti fondamentali
761745
Sigma-Aldrich
5-bromobenzothiazole
97%
Scegli un formato
500 MG
61,67 €
61,67 €
Prezzo di listino88,10 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
61,67 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4BrNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
61,67 €
Prezzo di listino88,10 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
105-110 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-5-1-2-7-6(3-5)9-4-10-7/h1-4H
KFDDRUWQFQJGNL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)