Documenti fondamentali
681229
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
(S)-Boc-Nip-OH, (S)-Boc-nipecotic acid
Scegli un formato
500 MG
62,02 €
62,02 €
Prezzo di listino88,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
62,02 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
62,02 €
Prezzo di listino88,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +57°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
165-169 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-5-8(7-12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
NXILIHONWRXHFA-QMMMGPOBSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)