B11702
Benzoxazole
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punteggio alternativa più verde
old score: 8
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P. eboll.
182 °C (lit.)
Punto di fusione
27-30 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2ocnc2c1
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
BCMCBBGGLRIHSE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup