703826
2-Bromo-1H-benzimidazole
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
191-196 °C
Stringa SMILE
Brc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)
PHPYXVIHDRDPDI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3