Documenti fondamentali
678201
Sigma-Aldrich
Allyl methyl ether
97%
Sinonimo/i:
3-Methoxy-1-propene
Scegli un formato
5 G
170,00 €
25 G
393,00 €
170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
170,00 €
25 G
393,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3803
P. ebollizione
42-43 °C/760 mmHg
Densità
0.768 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3
FASUFOTUSHAIHG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<-20.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< -28.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
1-Octyne 97%
Sigma-Aldrich
244465
1-Octyne
2-Propanolo suitable for HPLC, 99.9%
Sigma-Aldrich
34863
2-Propanolo
Metanolo suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanolo