476234
2-Allyloxyethanol
98%
Sinonimo/i:
Ethylene glycol allyl ether
Scegli un formato
34,79 €
Prezzo di listino49,70 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
34,79 €
Prezzo di listino49,70 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
159 °C (lit.)
Densità
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CCOCCO
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-4-7-5-3-6/h2,6H,1,3-5H2
GCYHRYNSUGLLMA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Technological Aspects of Synthesis of Poly (ethylene glycol) Mono-1-propenyl Ether Monomers: This study investigates the isomerization reactions of 2-allyloxyethanol among other compounds, aiming to optimize synthesis processes for industrial applications (M Urbala, Polish Journal of Chemical Technology, 2020).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.