Documenti
W203501
Sigma-Aldrich
Allyl mercaptan
≥90%
Sinonimo/i:
2-Propene-1-thiol, Allyl mercaptan
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.14
Numero FEMA:
2035
Beilstein:
1697523
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.004
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4765 (lit.)
P. eboll.
67-68 °C (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Organolettico
alliaceous; pungent; sulfurous
Stringa SMILE
SCC=C
InChI
1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Suggested uses: coffee, savory, tropical fruits
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-15.56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Silvia Millan et al.
Food chemistry, 339, 127809-127809 (2020-09-03)
Thiols are important natural molecules with diverse functions, ranging from acting as antioxidants that prevent chronic diseases to contributing aromas to foods and beverages. Biological thiols such as glutathione are of particular interest due to their functional roles, which include
Articoli
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.