Documenti fondamentali
670235
Sigma-Aldrich
Boc-pentafluoro-D-phenylalanine
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-2-(Boc-amino)-3-(pentafluorophenyl)propionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14F5NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F)C(O)=O
InChI
1S/C14H14F5NO4/c1-14(2,3)24-13(23)20-6(12(21)22)4-5-7(15)9(17)11(19)10(18)8(5)16/h6H,4H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t6-/m1/s1
UZDKQMIDSLETST-ZCFIWIBFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)