Documenti fondamentali
798215
Sigma-Aldrich
L-Fmoc-4-fluorophenylalanine
Sinonimo/i:
Fmoc-Phe(4-F)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-fluoro-L-phenylalanine, Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
Scegli un formato
250 MG
67,30 €
67,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
67,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H20FNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.42
Beilstein:
8287377
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
67,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Colore
white
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(F)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20FNO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
IXUMACXMEZBPJG-QFIPXVFZSA-N
Applicazioni
Phenylalanine derivative was introduced in collaboration with Yu and coworkers in reflection to a methodology reported in C-H Activation.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)