Documenti fondamentali
440841
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-indanol
99%
Sinonimo/i:
(1R,2S)-(+)-cis-1-Amino-2-hydroxyindane
Scegli un formato
1 G
25,40 €
5 G
77,20 €
25,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
25,40 €
5 G
77,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Beilstein:
2803743
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
25,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +63°, c = 0.2 in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Punto di fusione
118-121 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
N[C@H]1[C@@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9+/m0/s1
LOPKSXMQWBYUOI-DTWKUNHWSA-N
Applicazioni
This cis-aminoindanol and its antipode have been used in the preparation of a series of potent HIV-1 protease inhibitory peptides.[1][2][3][4][5][6][7][8] Also, they have served as chiral ligands in the catalytic asymmetric reduction of prochiral ketones with boranes.[9][10]
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dorsey, B.D. et al.
Tetrahedron Letters, 34, 1851-1851 (1993)
D'Aniello, F. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3762-3762 (1994)
Askin, D. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2771-2771 (1992)
Didier, E. et al.
Tetrahedron, 47, 4941-4941 (1991)
S Thaisrivongs et al.
Journal of medicinal chemistry, 36(8), 941-952 (1993-04-16)
A number of potential HIV protease inhibitory peptides that contain the dihydroxyethylene isostere were prepared and evaluated for their enzyme binding affinity and antiviral activity in cell cultures. From the template of a previously reported active peptide A, modifications at