Documenti fondamentali
663336
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(−)-trans-1-Amino-2-indanol
97%
Scegli un formato
1 G
33,35 €
5 G
177,00 €
33,35 €
Prezzo di listino66,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
33,35 €
5 G
177,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
33,35 €
Prezzo di listino66,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D -23.0°, c = 1 in ethanol
Punto di fusione
142-146 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
N[C@H]1[C@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9-/m1/s1
LOPKSXMQWBYUOI-RKDXNWHRSA-N
Applicazioni
(1R,2R)-(−)-trans-1-Amino-2-indanol has been used as a starting material to prepare an indene-based chiral auxiliary, which is used in the aldol reaction.[1]
It can also be used as:
  • A starting material in the synthesis of oxazoline-alcohol ligands, which are employed in the asymmetric addition reaction of diethylzinc to aldehydes.[2]
  • A chiral test compound in the study of enantiomeric separation of chiral primary amines using supercritical fluid chromatography (SFC) and HPLC.[3]
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Indene-based thiazolidinethione chiral auxiliary for propionate and acetate aldol additions
Osorio-Lozada A and Olivo HF
Organic Letters, 10(4), 617-620 (2008)
Comparison of enantiomeric separations and screening protocols for chiral primary amines by SFC and HPLC
Armstrong DW, et al.
LCGC North America, 32(17), 742-752 (2014)
Efficient one-step synthesis of chiral bidentate oxazoline-alcohol ligands via a cyclic imidate ester rearrangement
Noel T, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(17), 1962-1968 (2009)