Documenti fondamentali
668516
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
97%
Sinonimo/i:
(S)-3,3-Dimethyl-2-aminobutane
Scegli un formato
5 G
112,00 €
25 G
715,00 €
112,00 €
Prezzo di listino160,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
112,00 €
25 G
715,00 €
About This Item
Formula condensata:
((CH3)3C)CH(NH2)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
Beilstein:
4652328
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
112,00 €
Prezzo di listino160,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.413
P. ebollizione
103 °C
Punto di fusione
-4 °C
Densità
0.743 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(7)6(2,3)4/h5H,7H2,1-4H3/t5-/m0/s1
DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-N
Applicazioni
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine may be used in the preparation of:
  • methyl 3′-{[(2S-3,3-dimethylbutan-2-yl]carbamoyl]-2,2′-binaphthalene-3-carboxylate[1]
  • N,N-(S)-bis(diphenylphosphanyl)-3,3-dimethyl-2-butylamine[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Efficient Synthesis of Novel N-Substituted Bulky Diphosphinoamines.
Maumela MC, et al.
Synthesis, 2007(24), 3863-3867 (2007)
Induced circular dichroism in chiral N-methyl amides possessing an achiral binaphthyl chromophore and its application to absolute configuration determination of aliphatic chiral amines.
Fujiwara T, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 23(13), 981-991 (2012)