Documenti fondamentali
18241
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-3-methylbutane
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
(R)-(−)-3-Methyl-2-butylamine
Scegli un formato
1 G
117,00 €
5 G
385,00 €
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
117,00 €
5 G
385,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
117,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (GC)
Attività ottica
[α]/D −5.5±1°, neat
Densità
0.75 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3/t5-/m1/s1
JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
< 21 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)