Documenti fondamentali
237450
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
≥99%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-α-Methyl-1-naphthalenemethylamine
Scegli un formato
1 G
48,50 €
5 G
119,00 €
48,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
48,50 €
5 G
119,00 €
About This Item
Formula condensata:
C10H7CH(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.24
Beilstein:
2208024
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
48,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −59°, c = 5 in methanol
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.623 (lit.)
P. ebollizione
153 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
C[C@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
Employed in a preparation of a chiral thiourea solvating agent useful for enantiodiscrimination of α-hydroxy and α-amino acids by 1H NMR.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron, 63, 7673-7673 (2007)