Documenti fondamentali
65946
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-butenoate
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
tert-Butyl vinylacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.413
Densità
0.877 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-5-6-7(9)10-8(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
NGASWKRTXGWPNN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)