384267
Methyl 3-butenoate
95%
Sinonimo/i:
Methyl vinylacetate
Scegli un formato
86,80 €
Prezzo di listino124,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
86,80 €
Prezzo di listino124,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. ebollizione
112 °C (lit.)
Densità
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
ester
Stringa SMILE
COC(=O)CC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3H,1,4H2,2H3
GITITJADGZYSRL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?