Vai a
A0884
L-Asparagine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
36,10 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
40,40 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
148,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
496,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
849,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.12
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-735-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723527
36,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Asparagine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
235 °C (dec.) (lit.)
application(s)
detection
SMILES string
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Application
L-asparagine has been used:
  • to identify and quantify free amino acids released upon oxidation of proteins and peptides by hydroxyl radicals
  • to study the effects of amino acids in promoting food consumption in Drosophila melanogaster
  • to study non-enzymatic gluconeogenesis
Biochem/physiol Actions
L-asparagine is an uncharged derivative of aspartate. It possesses a polar side chain and is a non-essential amino acid.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL80905A415951363
L-Asparagine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A0884
L-Asparagine
L-Asparagine phyproof® Reference Substance
PHL80905
L-Asparagine
L-Asparagine BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
A4159
L-Asparagine
L-Asparagine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
51363
L-Asparagine
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
400
Quality Level
300
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
color
white
color
-
color
white
color
-
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Asparagine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. Can this product used in media for bacterilogy
    1 risposta
    1. This product is likely suitable for bacteriological applications; however, no quality control testing for this specific use is performed, so suitability cannot be guaranteed. The end user must determine the appropriateness for this application. Here is one study in which the material was used as described: https://www.embopress.org/doi/full/10.1038/s44319-025-00447-z
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto