Documenti fondamentali
776408
Sigma-Aldrich
L-Arginine-2,3,3,4,4,5,5-d7 hydrochloride
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D7H7N4O2 · HCl
Peso molecolare:
217.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
powder
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
NC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O)=N.Cl
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2,4D;
KWTQSFXGGICVPE-AHQNDZJWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10