Documenti fondamentali
637750
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-iodopyrimidine
97%
Scegli un formato
1 G
26,30 €
26,30 €
Prezzo di listino52,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
26,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2BrIN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
26,30 €
Prezzo di listino52,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
99-103 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
iodo
Stringa SMILE
Brc1cnc(I)nc1
InChI
1S/C4H2BrIN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
ZEZKXPQIDURFKA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Bromo-2-iodopyrimidine can be synthesized by reacting 5-bromo-2-chloropyrimidine with hydroiodic acid.[1]
Applicazioni
5-Bromo-2-iodopyrimidine can be used to synthesize 5,5′-dibromo-2,2′-bipyrimidine and O,O′-dimethyl hyrtinadine A.[1][2]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"One-Pot Synthesis of Diazine-Bridged Bisindoles and Concise Synthesis of the Marine Alkaloid Hyrtinadine A"
Tasch.O.A.B, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(24), 4532- 4535 (2011)
Gábor Vlád et al.
The Journal of organic chemistry, 67(18), 6550-6552 (2002-08-31)
A high-yield synthesis was developed for the preparation of 2,2'-bipyrimidine (1) using the Ullmann coupling of 2-iodopyrimidine. The new procedure was also used for the preparation of 4,4',6,6'-tetramethyl-2,2'-bipyrimidine (2) and 5,5'-dibromo-2,2'-bipyrimidine (3).