Documenti
596949
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloropyrimidine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2BrClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
73-79 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
XPGIBDJXEVAVTO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3