Documenti fondamentali
615110
Sigma-Aldrich
1-Pentanol-OD
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
1-Pentan(ol-d), Amyl alcohol-OD, Pentyl alcohol-d
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH2OD
Peso molecolare:
89.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
P. ebollizione
136-138 °C (lit.)
Punto di fusione
-78 °C (lit.)
Densità
0.820 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i6D
AMQJEAYHLZJPGS-RAMDWTOOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)