Documenti fondamentali
487163
Supelco
Chloroform solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Scegli un formato
1 PKG
251,00 €
251,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
251,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
251,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Livello qualitativo
Concentrazione
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
1H line shape
Quantità
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Matteo Serino et al.
PloS one, 6(6), e21184-e21184 (2011-06-24)
Daily variations in lipid concentrations in both gut lumen and blood are detected by specific sensors located in the gastrointestinal tract and in specialized central areas. Deregulation of the lipid sensors could be partly involved in the dysfunction of glucose
Ilaria Massarelli et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(9), 3658-3664 (2009-03-11)
A dataset comprising 55 chemicals with hepatocarcinogenic potency indices was collected from the Carcinogenic Potency Database with the aim of developing QSAR models enabling prediction of the above unwanted property for New Chemical Entities. The dataset was rationally split into
Dennis J Pelletier et al.
Journal of chemical information and modeling, 47(3), 1196-1205 (2007-04-13)
The identification of phospholipidosis (PPL) during preclinical testing in animals is a recognized problem in the pharmaceutical industry. Depending on the intended indication and dosing regimen, PPL can delay or stop development of a compound in the drug discovery process.
A Guerra et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(3), 930-940 (2009-12-22)
A neural model based on a numerical molecular representation using CODES program to predict oral absorption of any structure is described. This model predicts both high and low-absorbed compounds with a global accuracy level of 74%. CODES/ANN methodology shows promising
Michael H Abraham et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(3), 478-485 (2007-06-05)
Values of in vitro gas to lung partition coefficients, K(lung), of VOCs have been collected from the literature. For 44 VOCs, application of the Abraham solvation equation to log K(lung) yielded a correlation with R(2)=0.968 and S.D.=0.25 log units. Combination