Documenti fondamentali
614947
Sigma-Aldrich
Propanol-OD
99 atom % D
Sinonimo/i:
1-Propan(ol-d), Propyl alcohol-OD
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
97 °C (lit.)
Punto di fusione
-127 °C (lit.)
Densità
0.817 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i4D
BDERNNFJNOPAEC-QYKNYGDISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)