Documenti fondamentali
392898
Sigma-Aldrich
2-Propanol-1,1,1,3,3,3-d6
99 atom % D
Sinonimo/i:
Isopropanol-1,1,1,3,3,3-d6, Isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6 alcohol
Scegli un formato
1 G
154,00 €
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
154,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
66.13
Beilstein:
1699397
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.374 (lit.)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Punto di fusione
-90 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3
KFZMGEQAYNKOFK-WFGJKAKNSA-N
Descrizione generale
2-Propanol-1,1,1,3,3,3-d6 is 2-propanol with the hydrogen atoms on the –CH3 groups replaced by deuterium. It has been reported to be synthesized by the reduction of per-deuterioacetone.[1] Studies show that it exists in anti and gauche conformation.[2]
Applicazioni
2-Propanol-1,1,1,3,3,3-d6 may be used in the synthesis of isotopomers of isopropylformate.[3]
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Acetone-d6 99.9 atom % D
Sigma-Aldrich
444863
Acetone-d6
2-Propanolo ≥99.7%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W292907
2-Propanolo
2-Propanolo meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
I9030
2-Propanolo
2-Propanolo BioReagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
I9516
2-Propanolo
Isopropanolo 70% in H2O
Sigma-Aldrich
563935
Isopropanolo
2-Propanolo anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
278475
2-Propanolo
Vibrational and rotational spectra, conformations and ab initio calculations of thiocyanatoethene.
Beukes JA, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 26(8-9), 799-812 (1995)
Conformational analysis and vibrational spectra of isopropyl formate and some deuterated isotopomers.
Rosas RL, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 24(3), 143-165 (1993)
Mass spectrometry in structural and stereochemical problems. CLXXXVIII. Electron impact induced behavior of branched ketones and esters, with special emphasis on hydrogen rearrangements.
Eadon G and Djerassi C.
Journal of the American Chemical Society, 92(10), 3084-3089 (1970)