Documenti fondamentali
615285
Sigma-Aldrich
1-Octanol-d18
98 atom % D
Sinonimo/i:
Capryl alcohol-d18
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)7OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Punto di fusione
-15 °C (lit.)
Densità
0.940 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+18
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D
KBPLFHHGFOOTCA-PBYHGZINSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)