Documenti fondamentali
609803
Sigma-Aldrich
Methanol-17O
20 atom % 17O
Sinonimo/i:
Methyl alcohol-17O
Scegli un formato
1 G
440,00 €
440,00 €
Prezzo di listino2.200,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
440,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH317OH
Peso molecolare:
33.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
440,00 €
Prezzo di listino2.200,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
20 atom % 17O
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
PM
32.25 by atom % calculation (20 atom % 17O)
P. ebollizione
65.4 °C (lit.)
Densità
0.816 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[17OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+1
OKKJLVBELUTLKV-VQEHIDDOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)