Documenti
329878
Sigma-Aldrich
Acqua-18O
(for PET), 97 atom % 18O
Sinonimo/i:
Acqua 18O
About This Item
Formula condensata:
H218O
Numero CAS:
Peso molecolare:
20.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Descrizione
Normalized with respect to hydrogen
Livello qualitativo
Purezza isotopica
97 atom % 18O
Forma fisica
liquid
tecniche
PET imaging: suitable
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
Compatibilità
(for PET)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
L′acqua marcata con ossigeno-18 (18O) è un′acqua isotopicamente modificata adatta alle applicazioni della PET.
Può essere utilizzata anche:
  • in paleoclimatologia, in idrologia e in ecologia botanica per condurre l′analisi degli isotopi stabili dell′ossigeno nell′acqua assorbita dal terreno presente nella cellulosa delle piante mediante δ18O
  • per determinare la diffusione dell′umidità nei cristalli mediante spettrometria di massa a ioni secondari (SIMS).
Confezionamento
Confezionato in flaconi di siero sigillati con setto.
Questo prodotto può essere disponibile sfuso e può essere confezionato su richiesta. Per informazioni su prezzi, disponibilità e imballaggio, contattare il servizio clienti Stable Isotopes.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Diffusion of Water Species in Yttria-Stabilized Zirconia
Duong T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 92(11), 2731-2737 (2009)
Separating soil and leaf water 18O isotopic signals in plant stem cellulose
Sternberg, Leonel da Silveira Lobo and Anderson, William T and Morrison, Kanema
Geochimica et Cosmochimica Acta, 67(14), 2561-2566 (2003)
Christian Berk et al.
FEBS letters, 595(2), 230-240 (2020-10-29)
Identifying the targetome of a microRNA is key for understanding its functions. Cross-linking and immunoprecipitation (CLIP) methods capture native miRNA-mRNA interactions in cells. Some of these methods yield small amounts of chimeric miRNA-mRNA sequences via ligation of 5'-phosphorylated RNAs produced
Elizabeth A Rettedal et al.
MicrobiologyOpen, 4(2), 208-219 (2015-02-05)
Current limitations in culture-based methods have lead to a reliance on culture-independent approaches, based principally on the comparative analysis of primary semantides such as ribosomal gene sequences. DNA can be remarkably stable in some environments, so its presence does not
Xueyan Cao et al.
Food chemistry, 276, 266-273 (2018-11-10)
Milk glycoproteins are crucial nutrients with a variety of functions. However, whey N-glycoproteomes in human and bovine milks have not been characterized during lactation. Herein, using lectin enrichment and liquid chromatography tandem mass spectrometry, 68, 58, 100, and 98 N-glycoproteins