244600
Cadmium selenide
-325 Mesh particle size, 99.99% trace metals basis, electronic grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
electronic grade
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Densità
5.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Se]=[Cd]
InChI
1S/Cd.Se
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Bone
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Articoli
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.