Documenti fondamentali
595268
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,4′-dichloroacetophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3COCH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
25-29 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
ketone
Stringa SMILE
Clc1ccc(c(Cl)c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
DASJDMQCPIDJIF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)